Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spatulas
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
263 mm
268 mm
Include:
With Sheath
Without Sheath
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Insertion depth of 150 mm
- Pointed blade for easy piercing of paper or plastic bags
- Available with or without a sheath cover that decreases the risk of sample contamination
- Solid ergonomic handle
- Ideal for sampling of powders, granules, and pastes
- Individually packed for one-way needs
- Sterilized by gamma radiation
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Specifica
| Descrizione | With sheath |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.41 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
| Colore | White |
| Product Type | Spatula |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling Powders, Granules, and Pastes |
| Include | With Sheath |
| Materiale | Polystyrene |
| Vedi altri risultati |