Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spoons
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per campioni in polvere, granuli e paste. I cucchiai per campionamento Buerkle™ SteriPlast™ in polistirene sono sterili e confezionati singolarmente.
Marca:  Buerkle™ 5378-1011
Codice prodotto. 15356327
  • 55.30€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Intended for sampling of powders, granules, and pastes
  • Sterilized by gamma radiation
  • Individually packaged for one-way needs
  • Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Specifica
Cucchiaio
Not Autoclavable
2.5 mL
Bianco
127 mm
Polistirene (PS)
0.08 oz.
Sterile
Per il campionamento di polveri, granuli e paste.
Videos
  • Buerkle - Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    The disposable sample scoop is ideal for powders, granulates and pastes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Brochures
    Flyers
    Certificati
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lotto244319 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/11/2024 Catalog Number5378-1011
    Numero di lotto242729 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/07/2024 Catalog Number5378-1011
    Numero di lotto241856 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/06/2024 Catalog Number5378-1011
    Numero di lotto234374 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/10/2023 Catalog Number5378-1011
    Numero di lotto233925 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/09/2023 Catalog Number5378-1011
    Titolo del prodotto
    Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spoons > Capacity: 2.5 mL, Length: 127 mm