Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15376317 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Include:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15376317
Marca: Buerkle™ 53781002
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
  • Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
  • Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
  • La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
  • Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
  • In confezione singola per esigenze monouso
  • Sterilizzata con radiazioni gamma
  • Disponibili in quattro formati
  • Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Con coperchio
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore Bianco
Product Type Sessola
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di polveri, granuli e paste
Include With Lid
Materiale Polistirene (PS)
Lunghezza (sistema metrico) 142 mm