Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
Marca: Buerkle™ 5378-1013
29.43 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21792" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
- Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
- La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
- Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
- In confezione singola per esigenze monouso
- Sterilizzata con radiazioni gamma
- Disponibili in quattro formati
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Specifica
Sessola | |
Not Autoclavable | |
8.45 oz. | |
Sterile | |
Campionamento di polveri, granuli e paste |
Polistirene (PS) | |
Senza coperchio | |
250 mL | |
Bianco | |
232 mm |