Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Include:
With Lid
Without Lid
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
Descripción
- Disponibilità per diametri di 100 e 200 mm
- Conformi allo standard BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Especificaciones
Especificaciones
| Descrizione | Con coperchio |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Sessola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento di polveri, granuli e paste |
| Include | With Lid |
| Materiale | Polistirene (PS) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido