Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
Marca: Buerkle™ 5378-1019
80.31 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg
Descrizione
- Available with or without a transparent cover to help protect samples from contamination
- Ergonomically designed handle with a slightly angled edge
- Scoop stands horizontally and can be laid down without materials trickling out
- Ideal fo ruse with powders, granules, and pastes
- Individually packed for one-way needs
- Sterilized by gamma radiation
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Polystyrene | |
1000 mL | |
Sterile | |
FDA | |
10 |
Without lid | |
Si | |
White | |
Foodstuffs | |
332 mm |