Learn More
Merck Sgancio rapido Steritop
Codice prodotto. 15770319 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) membrana:
12.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15770319
Marca: Merck S2GPT05RE
Per applicazioni a filtro sterile.
  • Filtro per flacone filettato GP da 45 mm con membrana Express PLUS in polietersulfone (PES) con poro da 0.22μm per un flusso rapido
  • Per la filtrazione sotto vuoto e la sterilizzazione dei terreni di coltura di tessuti, proteine, soluzioni DNA e sospensioni di virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Materiale (membrana) Polietersulfone (PES)
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 40 cm2
Tipo Bottle Top Filter
Volume (sistema metrico) 500 ml
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 2.4 ml
Volume (sistema metrico) ricevitore 15 mL
Volume (sistema metrico) superiore 50 mL
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Diametro (sistema metrico) membrana 12.5 cm