Learn More
Merck Reinforced Membrane Filters
Contain no asbestos or fiberglass; made from non-shedding materials.
110.00€ - 270.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Polymers of Cellulose Ester |
Dimensione del poro | 0.5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Portata | Grado | Particle Retention | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Portata | Grado | Particle Retention | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10052233
|
Merck
RW0309000 |
9 cm | 50 mL/min/ cm2 | RW03 | 0.45 μm |
206.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10688833
|
Merck
RW0609000 |
9 cm | 150 mL/min/ cm2 | RW06 | 0.8 µm |
235.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10340842
|
Merck
RW1904700 |
4.7 cm | 260 mL/min/ cm2 | RW19 | 1.2 μm |
113.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10307703
|
Merck
RW1914250 |
14.2 cm | 260 mL/min/ cm2 | RW19 | 1.2 μm |
240.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10268761
|
Merck
RW0304700 |
4.7 cm | 50 mL/min/ cm2 | RW03 | 0.45 μm |
110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10012283
|
Merck
RW0604700 |
4.7 cm | 150 mL/min/ cm2 | RW06 | 0.8 μm |
110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11526415
|
Merck
RW0614250 |
14.2 cm | 150 mL/min/ cm2 | RW06 | 0.8 μm |
270.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Reinforced prefilter membranes can be used to remove contaminants from a variety of liquids and gases. The filters have a high dirt-holding capacity and a low pressure drop, which makes them ideally suited for reducing contaminant levels in advance of sterilizing-grade filters. Unlike traditional prefilter materials that contain asbestos or fiberglass, our reinforced prefilter membranes are made from non-shedding materials. These filters retain contaminants on the surface of the cellulose membrane.Features & Benefits:
- Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
- Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications: Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Specifica
Autoclavable | |
Screen Filter | |
0.5 μm | |
Hydrophilic | |
158°F | |
0.007 in. | |
Filter Membranes |
White | |
Polymers of Cellulose Ester | |
Sterile | |
Plain | |
70°C | |
200 μm | |
Hydrophilic |