Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle
BIOPHARMA
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle allows for efficient surface sampling of liquids.
Marca:  Sampling Systems™ 8053H-50
Codice prodotto. 15128086
  • 70.65€ / pezzi 40
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • The one piece moulded design has been specially constructed to go through a standard lid bung
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Specifica
HDPE
Single-use
White
50 mL
Non-sterile
48 mm