Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15869441 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Materiale:
HDPE
Polypropylene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 15869441
Marca: Sampling Systems™ 8053B50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle allows for efficient surface sampling of liquids.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • The one piece moulded design has been specially constructed to go through a standard lid bung
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 48 mm