Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Materiale:
HDPE
Polypropylene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- The one piece moulded design has been specially constructed to go through a standard lid bung
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 48 mm |