Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle allows for efficient surface sampling of liquids.
64.85€ - 98.45€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
---|---|
Monouso | Single-use |
Diametro (sistema metrico) esterno | 48 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15128086
|
Sampling Systems™
8053H-50 |
White | HDPE | Non-sterile |
70.65€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15869441
|
Sampling Systems™
8053B-50 |
Blue | Polypropylene | Non-sterile |
64.85€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15879441
|
Sampling Systems™
8053B-50S |
Blue | Polypropylene | Sterile |
98.45€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15889441
|
Sampling Systems™
8053H-50S |
White | HDPE | Sterile |
79.75€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- The one piece moulded design has been specially constructed to go through a standard lid bung
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
50 mL | |
Single-use | |
48 mm |