Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel
Ideal for laboratories, pharmaceutical environments, cleanrooms and chemical manufactruing. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel comes individually bagged after being moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-100
Codice prodotto. 15879741
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Specifica
100 mm
12 mm
Non-sterile
Liquid Funnel
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto108629 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/11/2024 Catalog Number8370H-100
Numero di lotto108392 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/02/2023 Catalog Number8370H-100
Numero di lotto071927 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/12/2022 Catalog Number8370H-100
Numero di lotto060884 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/08/2022 Catalog Number8370H-100
Numero di lotto104419 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/07/2022 Catalog Number8370H-100
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel > ItemDescription: No