Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel
Constructed of chemically resistant, food grade HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel is ideal for transferring and sampling powders.
Marca: Sampling Systems™ 8111H-200S
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
200 mm | |
HDPE | |
Sterile |
40 mm | |
10 Pk. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
121380 | Certificato di conformità | 27/02/2025 | 8111H-200S |
067377 | Certificato di conformità | 13/01/2025 | 8111H-200S |
120787 | Certificato di conformità | 16/12/2024 | 8111H-200S |
119735 | Certificato di conformità | 18/09/2024 | 8111H-200S |
119042 | Certificato di conformità | 11/07/2024 | 8111H-200S |
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel > Type: Sterile