Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel
Constructed of chemically resistant, food grade HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel is ideal for transferring and sampling powders.
Marca: Sampling Systems™ 8111H-200
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
200 mm | |
HDPE | |
Non-sterile |
40 mm | |
10 Pk. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
121378 | Certificato di conformità | 27/02/2025 | 8111H-200 |
067376 | Certificato di conformità | 13/01/2025 | 8111H-200 |
120789 | Certificato di conformità | 05/12/2024 | 8111H-200 |
119328 | Certificato di conformità | 30/07/2024 | 8111H-200 |
118416 | Certificato di conformità | 22/04/2024 | 8111H-200 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel > Type: Non-Sterile
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction