Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Spatula
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10762674 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
330 mm
Colore:
Blue
Red
White
Materiale:
HDPE
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10762674
Marca: Sampling Systems™ 8095A150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily sample and dispense quantities of powders. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Spatula is tough and comfortable to use with its specially designed rounded handle and robust blade.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
  • Available in 2 different sizes and a variety of colors
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Descrizione 150mm Blade
Sterilità Non-sterile
Colore White
Product Type Disposable Spatula
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Include 100 Spatulas
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm