Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Spatula
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
330 mm
Colore:
Blue
Red
White
Materiale:
HDPE
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
- Available in 2 different sizes and a variety of colors
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Descrizione | 150mm Blade |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Product Type | Disposable Spatula |
| Larghezza (sistema metrico) | 19 mm |
| Include | 100 Spatulas |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |