Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Slot Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
170 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX areas
- Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the closed position
- After leaving the sampler for several seconds to allow powder to enter, rotate handle to close the sampler
- Deposit the sample into a suitable container
- No cross contaminatin
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Slot Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Include | 20 per pack |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |