Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers
Pick up both small and large items with a special dual action design. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers are ideal for picking up items up to 25mm wide.
Marca:  Sampling Systems™ 8025H-115S
Codice prodotto. 15849421
  • 86.48€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Specifica
HDPE
115 mm
Sterile Forceps
Sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto120950 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/12/2024 Catalog Number8025H-115S
Numero di lotto119713 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/09/2024 Catalog Number8025H-115S
Numero di lotto118008 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/03/2024 Catalog Number8025H-115S
Numero di lotto070766 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/02/2023 Catalog Number8025H-115S
Numero di lotto071982 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/12/2022 Catalog Number8025H-115S
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tweezers > Product Type: Sterile Forceps