Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PP White Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ PP White Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
118.00€ - 271.00€
Specifica
Product Type | Disposable Scoop |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Include | Individually Bagged |
Monouso | Single-use |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17427833
|
Sampling Systems™
8045P-1000 |
1000 mL | Non-sterile |
118.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17448873
|
Sampling Systems™
8045P-500 |
500 mL | Non-sterile |
182.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17458873
|
Sampling Systems™
8045P-500S |
500 mL | Sterile |
271.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15899431
|
Sampling Systems™
8045P-60 |
60 mL | Non-sterile |
150.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
Disposable Scoop | |
Individually Bagged | |
White |
Polypropylene | |
Single-use |