Learn More
Seward™ Sacche per miscelatori da laboratorio Stomacher™
The Stomacher™ Bag range has been designed to fulfill all applications from sample blending, straining and storage, including bags designed for extensive blending and small samples for life science applications.
Marca: Seward™ BA6141/CLR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sacchetti sterili (irradiazione gamma) in polietilene
- Spessore di 65μ m per elevata resistenza agli impatti, (resistenza alla trazione di 9.2 MPa, resistenza complessiva di 27.1 MPa) anche a basse temperature
- Permeabilità (g/m2/24 ore): 1.2 per vapore acqueo, per 12,000 ossigeno, 2000 per anidride carbonica
- I sacchetti richiudibili sono caratterizzati da un filo di chiusura nella parte superiore e da bordi arrotondati
- I sacchetti filtranti sono dotati di una rete interna in plastica che protegge dalle perforazioni
- Sacchetti a camera singola per l'uso in omogeneizzatori da laboratorio
- La sterilità interna del sacchetto è garantita dalla barriera sterile superiore antistrappo brevettata
- Tubo estruso in polietilene vergine altamente trasparente e resistente alle perforazioni
- Senza cuciture laterali, una cucitura sul fondo
- Strappare l'estremità perforata in alto, aprire e inserire il materiale da analizzare e processare
‡Per il modello dismesso 400 (14-550-5G, -5H). È possibile utilizzare i sacchetti del modello 400C sul modello 400.
Specifica
Fondo tondo; per modello 400C; chiusura | |
Not Autoclavable | |
Flat Wire | |
Single-use | |
Stomacher 400 and all other 400ml paddle blenders | |
Sterile | |
250 | |
305mm x 177mm | |
177 mm |
Round bottom; Closure | |
80 to 400 mL | |
Clear | |
To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation | |
PE (Polietilene) | |
65 μm | |
Gamma Irradiated | |
305 mm |