Learn More
Seward™ Sacche per miscelatori da laboratorio Stomacher™
Codice prodotto. 10657975
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 to 80 mL
80 to 400 mL
Descrizione:
Round bottom, Standard
Round bottom; Closure
Round bottom; with Strainer
Square bottom, Closure
Square bottom, Standard
Square bottom, Standard, No strainer or closure
Square bottom, With strainer
N. per confezione:
200
250
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10657975
Marca: Seward™ BA6041
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Stomacher™ Bag range has been designed to fulfill all applications from sample blending, straining and storage, including bags designed for extensive blending and small samples for life science applications.
  • Sacchetti sterili (irradiazione gamma) in polietilene
  • Spessore di 65μ m per elevata resistenza agli impatti, (resistenza alla trazione di 9.2 MPa, resistenza complessiva di 27.1 MPa) anche a basse temperature
  • Permeabilità (g/m2/24 ore): 1.2 per vapore acqueo, per 12,000 ossigeno, 2000 per anidride carbonica
  • I sacchetti richiudibili sono caratterizzati da un filo di chiusura nella parte superiore e da bordi arrotondati
  • I sacchetti filtranti sono dotati di una rete interna in plastica che protegge dalle perforazioni
  • Sacchetti a camera singola per l'uso in omogeneizzatori da laboratorio
  • La sterilità interna del sacchetto è garantita dalla barriera sterile superiore antistrappo brevettata
  • Tubo estruso in polietilene vergine altamente trasparente e resistente alle perforazioni
  • Senza cuciture laterali, una cucitura sul fondo
  • Strappare l'estremità perforata in alto, aprire e inserire il materiale da analizzare e processare
‡Per il modello dismesso 400 (14-550-5G, -5H). È possibile utilizzare i sacchetti del modello 400C sul modello 400.
Specifica
Descrizione Square bottom, Standard
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 80 to 400 mL
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stomacher 400 and all other 400ml paddle blenders
Materiale PE (Polietilene)
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 65 μm
N. per confezione 500
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Dimensioni (L x P) 305mm x 177mm
Larghezza (sistema metrico) 177 mm
Product Type Fondo quadrato; per modello 400; standard