Learn More
Seward™ Sacche per miscelatori da laboratorio Stomacher™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 to 80 mL
80 to 400 mL
Descrizione:
Round bottom, Standard
Round bottom; Closure
Round bottom; with Strainer
Square bottom, Closure
Square bottom, Standard
Square bottom, Standard, No strainer or closure
Square bottom, With strainer
N. per confezione:
200
250
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Sacchetti sterili (irradiazione gamma) in polietilene
- Spessore di 65μ m per elevata resistenza agli impatti, (resistenza alla trazione di 9.2 MPa, resistenza complessiva di 27.1 MPa) anche a basse temperature
- Permeabilità (g/m2/24 ore): 1.2 per vapore acqueo, per 12,000 ossigeno, 2000 per anidride carbonica
- I sacchetti richiudibili sono caratterizzati da un filo di chiusura nella parte superiore e da bordi arrotondati
- I sacchetti filtranti sono dotati di una rete interna in plastica che protegge dalle perforazioni
- Sacchetti a camera singola per l'uso in omogeneizzatori da laboratorio
- La sterilità interna del sacchetto è garantita dalla barriera sterile superiore antistrappo brevettata
- Tubo estruso in polietilene vergine altamente trasparente e resistente alle perforazioni
- Senza cuciture laterali, una cucitura sul fondo
- Strappare l'estremità perforata in alto, aprire e inserire il materiale da analizzare e processare
‡Per il modello dismesso 400 (14-550-5G, -5H). È possibile utilizzare i sacchetti del modello 400C sul modello 400.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Square bottom, Closure |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 80 to 400 mL |
| Tipo di chiusura | Flat Wire |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stomacher 400 and all other 400ml paddle blenders |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |