Learn More
Brannan™ Cronometro con certificato
Conteggio fino a 1/100 di secondo. Il cronometro Budget Brannan™ è dotato di contagiri, calendario, ora e allarme. Batteria e cordino per collo inclusi.
Marca: Brannan™ 28/402/0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04700kg
Descrizione
- 0.01s stopwatch
- Lap counter, calendar, time and alarm
- With neck cord
- Dimensions: 66mm x 52mm x 17mm
- LCD size: 21mm x 9mm
- Includes 1 x LR41 battery
Specifica
Cronometro | |
±1 sec./giorno | |
1/100 sec. | |
Nero | |
Batterie |
Allarme giornaliero | |
LCD, Big Digit Display | |
ABS Plastic | |
66 x 52 x 17 mm | |
Approvazioni CE e ROHS/RAEE |