Learn More
BRAND™ Storage Box For Cryogenic Tubes
Holds 81 tubes
Marca:  BRAND™ 114864
119.45 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15501281
  • 146.00€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polycarbonate (PC)
  • For cryogenic tubes
  • Operating range (in the gaseous phase of liquid nitrogen) -196 °C to +121 °C
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar)
  • DIN EN 285
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Polycarbonate
    Cryo Storage Box
    81 (3, 4 and 5 mL Cryogenic Tubes)
    5