Learn More
3M™ Scatola di conservazione PF-945-ASB per respiratore elettroventilato PF-600E-ASB
3M™ Scatola di conservazione PF-945-ASB per kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato PF-602E-ASB.
Marca:  3M™ 7100265296
29.06 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17707003
  • 55.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 3M™ Storage box PF-945-ASB
  • For use with Powered Air Respirator System Asbestos Kit PF-602E-ASB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Storage Box
PF-945-ASB
Powered Air Respirator PF-600E-ASB
1 Ea.