Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
Click to view available options
Tipo:
Cryo Cane Coder
Cryo Storage Cane
Progettazione:
A gradini
Coder
Standard
Lunghezza (sistema metrico):
29 cm
30 cm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 12
pezzi 48
pezzi 50
Descrizione
Le stecche di stoccaggio Thermo Scientific™ consentono di conservare provette per crioconservazione Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibili in formato standard o scalare, in grado di alloggiare diversi formati e modelli di fiale.
- Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing
- Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
Specifica
Specifica
| Progettazione | A gradini |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Cryo Storage Cane |
| Quantità | 12/Pk., 48/Cs. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.31 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29 cm |