Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
Store various cryostorage tubes in these storage canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
Marca: Thermo Scientific™ 5015-0002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43000kg
Descrizione
Store Thermo Scientific™ Nalgene™ or Thermo Scientifc™ Nunc™ cryostorage tubes in Thermo Scientific™ Storage Canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
- Sicurezza di conservazione delle provette protette con i tubi Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Compatibili con i codificatori a colori che si attaccano all'estremità della stecca, scrivibili per facilitare l'identificazione e la gestione dell'inventario
Specifica
CryoCane, standard, in alluminio, da 300 mm | |
Alluminio | |
12/Pk., 48/Cs. | |
30 cm |
Standard | |
Storage Cane | |
11.8125 in. |