Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
21.74€ - 133.56€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Colore | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Colore | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12488676
|
Thermo Scientific™
B7999-1 |
8-425 Screw Vial, 2 mL | Glass | Clear | Screw Cap |
22.71€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12438636
|
Thermo Scientific™
B7815-20 |
20-400 Screw Cap | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Solid Screw Cap |
45.41€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12418676
|
Thermo Scientific™
B7995-13 |
Septa for 13-425 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
23.84€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12428676
|
Thermo Scientific™
B7995-15 |
Septa for 15-425 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
30.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12438676
|
Thermo Scientific™
B7995-18 |
Septa for 18-400 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
39.74€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10001802
|
Thermo Scientific™
20-SCST |
20-400 Screw Cap | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Screw Cap with Septum |
32.93€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11583740
|
Thermo Scientific™
40-SV |
Flacone con tappo a vite 24-400 | Vetro | Trasparente | Screw Cap |
68.33€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11528250
|
Thermo Scientific™
B7999-2A |
13-425 Screw Vial, 4 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13141673
|
Thermo Scientific™
B7999-3A |
15-425 Screw Vial, 8 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12498676
|
Thermo Scientific™
B7999-12A |
15-425 Screw Vial, 12 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11518250
|
Thermo Scientific™
B7999-4A |
18-400 Screw Vial, 16 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12458686
|
Thermo Scientific™
B7999-6A |
24-400 Screw Vial, 40 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11995617
|
Thermo Scientific™
B7815-15 |
Tappo a vite 15-425 | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Screw Cap with Septum |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11548250
|
Thermo Scientific™
B7815-18 |
18-400 Screw Cap | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Screw Cap with Septum |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11971583
|
Thermo Scientific™
B7999-2 |
13-425 Screw Vial, Caps not included, 4 mL | Glass | Clear | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12670356
|
Thermo Scientific™
B7815-24 |
Tappo a vite 24-400 | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12478676
|
Thermo Scientific™
B7995-8 |
Septa for 8-425 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11905627
|
Thermo Scientific™
B7999-3 |
Flacone con tappo a vite 15-425 | Glass | Clear | 15-425 Screw Vial |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12005097
|
Thermo Scientific™
B7999-12 |
Flacone con tappo a vite 15-425 | Vetro | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11508250
|
Thermo Scientific™
B7999-4 |
Flacone con tappo a vite 18-400 | Vetro | Trasparente | 18-400 Screw Vial |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12448676
|
Thermo Scientific™
B7995-20 |
Septa for 20-400 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12458676
|
Thermo Scientific™
B7995-24 |
Septa for 24-400 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12468676
|
Thermo Scientific™
B7995-26 |
Septa for 24-400 Screw Cap | PTFE, Silicone | White, Clear | Septum Only |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11593740
|
Thermo Scientific™
40-SV(A) |
Flacone con tappo a vite 24-400 | Vetro | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11553740
|
Thermo Scientific™
16-SV(A) |
Flacone di conservazione da 16 ml, vetro ambrato, 21 x 70 mm con filettatura 18-400 | Vetro | Ambra | 18-400 Screw Vial |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11533740
|
Thermo Scientific™
12-SV(A) |
15-425 Screw Vial, 12 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11523740
|
Thermo Scientific™
8-SV(A) |
Flacone di conservazione da 8 ml, vetro ambrato, 17 x 60 mm con filettatura 15-425 | Vetro | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10445082
|
Thermo Scientific™
24-SCST |
Tappo a vite 24-400 | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Screw Cap with Septum |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12438686
|
Thermo Scientific™
B7999-5 |
20-400 Screw Vial (vial and caps are sold separately), 22 mL | Glass | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10462202
|
Thermo Scientific™
18-SCST |
Tappo a vite 18-400 | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White | Screw Cap with Septum |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10356592
|
Thermo Scientific™
15-SCST |
Tappo a vite 15-425 | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene | White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12201182
|
Thermo Scientific™
B7999-6 |
24-400 Screw Vial Screw Cap (Not included), 40 mL | Glass | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11563740
|
Thermo Scientific™
22-SV |
Flacone con tappo a vite 20-400 | Vetro | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11543740
|
Thermo Scientific™
16-SV |
Flacone con tappo a vite 18-400 | Vetro | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11513740
|
Thermo Scientific™
8-SV |
Flacone con tappo a vite 15-425 | Vetro | Trasparente | 15-425 Screw Vial |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10296774
|
Thermo Scientific™
12-SV |
15-425 Screw Vial, 12 mL | Glass | Trasparente | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13121673
|
Thermo Scientific™
B7999-1A |
8-425 Screw Vial, 2 mL | Glass | Ambra | Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
- Tappi per la conservazione pieni con rivestimento in PTFE
- Il rivestimento in PTFE su pellicola o espanso di fondo offre una vasta resistenza chimica
- Non autoclavabili
I kit convenienza non assemblati consentono di risparmiare tempo nella preparazione dei campioni.
- I kit convenienza con tappo pieno comprendono pari quantità di fiale e tappi a vite con setti preassemblati.
- I kit convenienza con tappo aperto contengono fiale confezionate in pellicola termoretraibile, con tappi e setti confezionati separatamente in sacchetti di plastica.
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.