Learn More
Thermo Scientific™ Storerooms
Organize supplies, save valuable bench space using these six or nine drawer Storerooms. Order an empty cabinet or one fully stocked with vials and closures.
42.82€ - 660.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
12423578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-MS
6 Drawer Mini-Storeroom, Cabinet Only Six-Drawer Mini Storeroom, Cabinet Only
42.82€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12440328
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4075-500
9 Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only Nine-Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12413788
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-688W
6 Drawer Mini-Storeroom NSC Six-Drawer Mini Storeroom, Clear I-D Vial, PTFE/RR Seals Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15270379
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5075-219
SureStop 9 Drawer Storeroom SureStop Nine-Drawer Storeroom Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Organize your supplies and save valuable bench space with Thermo Scientific™ National™ 8mm Standard Opening Screw Thread Vial Storerooms. Storerooms are available in six and nine drawer models. The six drawer mini-storeroom holds 500 vials and closures; the nine drawer full size storeroom holds 2000 vials and closures. Order an empty cabinet or one fully stocked with vials and closures.
Choose from a variety of configurations to meet your needs.