Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti con tappo a vite
Per raccogliere, conservare e trasportare i campioni. I contenitori dritti con tappo a vite Gosselin™ sono dotati di marcatura CE per l'uso clinico.
Marca: Gosselin™ TP30C-012
113.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Realizzati in polipropilene naturale
- È incluso tappo rosso a vite a tenuta ermetica in LDPE
- Marchio CE: CE, IVD
- Contatto con alimenti: Materie prime conformi alla normativa CE N°1935/2004
- Livello di sicurezza sterilità in base a ISO 11137: Nessuno
- Confezionato assemblato
Specifica
Contenitore per campioni | |
Polipropilene naturale | |
Non-sterile | |
Rosso | |
Tappo a vite | |
30 mm | |
Tappo a vite |
Sì | |
Dritto | |
40 mL | |
LDPE | |
Clear | |
70 mm | |
Confezione da 1000 |