Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Green Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
Descrizione
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Straight |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Colore chiusura | Green |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Clear |
| Etichetta | No Label |
| Vedi altri risultati |