Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Red Cap and Label
Codice prodotto. 15418814
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
pezzi 700
Codice prodotto. 15418814
Marca: Gosselin™ TP30C032
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Colore chiusura Red
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Clear
Etichetta No Label
N. per custodia 1000/Cs.
N. per confezione 100/Bag