Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Red Cap and Label
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
pezzi 700
Beskrivelse
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Straight |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Colore chiusura | Red |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Clear |
| Etichetta | No Label |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion