Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Range of different convenient lengths
Specifica
Specifica
| Stile punta | Straight |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Product Type | Tweezers |
| Quantità (N. per custodia) | 1 Tweezer/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Standard |