Learn More
Thermo Scientific Chemicals Straight Wall Zirconium Crucible
Codice prodotto. p-6685028
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
Outside: 101mm
Outside: 127mm
Outside: 27mm
Outside: 33mm
Outside: 45mm
Outside: 46mm
Outside: 47mm
Outside: 51mm
Outside: 59mm
Outside: 82mm
Altezza (sistema metrico):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15403595
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035909.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Straight Wall
Materiale Zirconium
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno Outside: 27mm
Altezza (sistema metrico) 34mm
Product Type Zirconium Crucible