Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Buffer Set
Strep-Tactin™XT protein purification buffer set with wash, elution and regeneration buffer
Marca:  IBA Lifesciences 2-1043-000
Codice prodotto. 17044437
  • 126.00€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Strep-Tactin™XT Buffer Set contains all buffers necessary for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with Strep-Tactin™XT as well as for subsequent regeneration of the resin. 10x Buffer W is a 10x concentrated wash buffer for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT resins. It removes unbound molecules from the affinity chromatography matrix during Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion protein purification. 10x Buffer BXT is a 10x concentrated Strep-Tactin™XT elution buffer containing biotin. Biotin is a water-soluble B-complex vitamin, also known as vitamin B7 or vitamin H. It binds to Strep-Tactin™XT with very high affinity but reversibly and, thereby, allows the efficient elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the resin. Please note that 10x Buffer BXT is not applicable for elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from Strep-Tactin™, since biotin irreversibly binds to these resins, and, thus, Strep-Tactin™ cannot be regenerated. Buffer XT-R is a ready-to-use Strep-Tactin™XT regeneration buffer containing magnesium chloride for competitive displacement of biotin from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™XT after the elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins. Please note that the Strep-Tactin™XT Buffer Set is not applicable for Strep-Tactin™.
Specifica
Specifica
10 x concentrated
100 mL 10 x Buffer W, 25 mL 10 x Buffer BXT, 250 mL Buffer XT-R
room temperature
Reagent Solution
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1SET Strep-TactinXT Purification Buffer Set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.