Learn More
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin
Codice prodotto. 16496149 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 16496149
Marca: Cytiva 29401326
Chromatography resin for purification of recombinant proteins tagged with a Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™.
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
  • Fast purifications with simple elution
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
  • Fast and easy regeneration
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stabilità Stable in all commonly used aqueous buffers
Da utilizzare con (applicazione) Purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag
Requisiti di stoccaggio 2 to 8°C in 20% ethanol
Capacità di legame Approx. 10 mg protein with Strep-tag II or Twin-Strep-tag/mL of resin
Dimensione particelle 34 μm
Matrix Rigid, cross-linked agarose, spherical
Intervallo di pH 6 to 10 pH
Densità (sistema metrico) Approx. 5 mg/mL resin
Tipo di legante Strep-Tactin XT
Quantità confezione 50 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StrepTactin XT Sepharose, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.