Learn More
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin sulfate
Codice prodotto. p-7077544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15515146
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 455340050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Streptomycin sulfate, CAS # 3810-74-0, is the sulfate salt form of streptomycin, and an aminoglycoside with antibacterial activity. It also shows a protein synthesis inhibitory activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Streptomycin sulfate is an aminoglycoside sulfate salt derived from Streptomyces griseus that shows antibacterial activity.
• It inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis. This compound binds to the S12 protein of the bacterial 30S ribosomal subunit, thereby inhibiting peptide elongation and protein synthesis.
Application
• Streptomycin sulfate can be used to study the mechanisms of streptomycin resistance
• This compound can be used in laboratory applications combined with penicillin to inhibit bacterial contamination in in vitro cell culture
• Streptomycin sulfate shows antibiotic activity against Mycobacterium tuberculosis
• This compound can be used as a protein synthesis inhibitor
• It acts against gram-negative and gram-positive bacteria • Streptomycin sulfate also shows a fungicide activity
• It can be used to remove nucleic acids from a biological extract
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3810-74-0
Formula molecolare C42H84N14O36S3
Molecular Weight (g/mol) 1457.376
InChI Key QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Streptomycin sulfate
Tipo Streptomycin Sulfate
Perdita all'essiccatura 7% max.
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptomycin Sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.