Learn More
Corning™ Pipettatore Stripettor™ Ultra
GREENER_CHOICE
Pipettatore motorizzato, leggero ed ergonomico, ideato per l'impiego con pipette sierologiche in vetro e in plastica di capacità compresa tra 0.5 e 100 ml
Marca:  Corning™ 4099
286.16 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15536304
  • 372.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I comodi interruttori consentono di cambiare rapidamente modalità operativa e velocità per gestire i diversi volumi di liquido e le varie viscosità. Velocità di aspirazione e di erogazione controllata mediante pulsanti manuali a grilletto. Se completamente cariche, le batterie consentono fino a 8 ore di uso continuativo.
  • Display LCD per la visualizzazione continua di velocità, modalità e stato della batteria
  • Portapuntali colorati supplementari per differenziare le attività o gli utenti
  • Motore potente e silenzioso
  • Pulsanti funzione in posizione agevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AAA
LCD
Pipette sierologiche in vetro e in plastica da 0.5 a 100 ml
2
Dosatore per pipette
0.2 μm
Alimentatore universale, tre filtri da 0.2 μm, tre pezzi colorati e gancio a parete
1