Learn More
Thermo Scientific™ Stripping Buffer-2, 4X
38.00€ - 65.60€
Specifica
Product Type | Western Blot Stripping Buffer |
---|---|
Forma | Liquid |
Concentrazione | 4X |
Content And Storage | Ambient temperatures |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15404489
|
Thermo Scientific™
J62023.AK |
250 mL |
38.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15414489
|
Thermo Scientific™
J62023.AP |
500 mL |
65.60€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Western Blot Stripping Buffer | |
Liquid | |
4X | |
Ambient temperatures |