Learn More
Corning™ Micropiastre Stripwell™
Designed and treated to provide uniform binding, high optical clarity, and low background interference. Corning™ Stripwell™ Microplates provide a superior solution for in vitro diagnostic assays.
604.38€ - 906.30€
Specifica
Formato | Strip Plate |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10347891
|
Corning™
3913 |
White | Medium Binding | 360 μL |
762.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10525531
|
Corning™
3914 |
Black | Medium Binding | 360 μL |
762.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10419331
|
Corning™
3924 |
Black | High Binding | 360 μL |
762.09€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10414872
|
Corning™
2481 |
Clear | High Binding | 190 μL |
832.79€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10681983
|
Corning™
2485 |
White | High Binding | 190 μL |
906.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10517691
|
Corning™
2592 |
Trasparente | High Binding | 360 μl |
604.38€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descripción
Corning™ Stripwell™ microplates may be used in a variety of laboratory assays. The flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an “egg-crate” style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the microplate once broken.
- Stripwell microplates have 96-well flat bottom polystyrene format.
- Low volume and standard Stripwell microplates have well volumes of 190 μL and 360 μL, respectively.
- 1 x 8 strips are designed to fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation.
Información de órdenes
Bulk packed. Cat. No. 07-200-24 has individual 1 x 8 strips without frame.
Certifications
Cat. Nos. 07-200-31 and -32 have certified surface chemistry.
Especificaciones
Strip Plate | |
8 x 12 | |
96 | |
In-vitro diagnostic assays | |
25/Pk. |
Without Lid | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
100/Cs. | |
100/Cs. |