Learn More
Strontium Chloride, 99-102%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 115°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 7.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 266.62g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Strontium chloride hexahydrate