Learn More
Strontium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Strontium nitrate |
Punto di fusione | 570.0°C |
Nota nome | 99+% |
Colore | White |
pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
Formula lineare | Sr(NO3)2 |
Indice di Merck | 15,8975 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Strontium nitrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.