Learn More
Strontium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083632 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12962195
Marca: Fisher Chemical A 043 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-24-6
Formula molecolare Sr
Molecular Weight (g/mol) 87.62
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC Name strontium
SMILES [Sr]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL