Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hot Plate Stirrer (Blue), Ambient to 325°C, Aluminum
Stirring Range: 50 to 2000 rpm; Shape: Square; Size: 6 x 6 in.
Marca:  Cole-Parmer™ SS152B
Codice prodotto. 16301816
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
Aluminum
Blue
Blue Powder-Coated Metal
Analog
6 x 6 in.
Ambient to 325°C
50/60 Hz
30 cm
700 w
Square
15 L
230 V
(2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug
230 VAC, 50/60 Hz
11.813 in.
9.3 cm
3 in.
18 cm
7 in.
Stirring Hotplate, Stirrer
1
50 to 2000 rpm