Learn More
Cole-Parmer™ Blocco in alluminio anodizzato Stuart™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Descrizione
- For use with Stuart block heaters
- Manufactured from anodized aluminum
- Separate hole accommodates a thermometer if desired
Specifica
Specifica
Materiale | Alluminio anodizzato |
No. of Places | 20 |
Tipo | Blocchi riscaldanti |
Profondità (sistema metrico) pozzetto | 47 mm |
Diametro (sistema imperiale) pozzetto | 0.39 in. |
Diametro (sistema metrico) pozzetto | 10 mm |