Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Receiving Flask
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Receiving Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For RE100 Rotary Evaporator |
| Quantità | 1 Each |
| Forma | Round |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |