Learn More
Cole-Parmer™ Evaporatore per concentratore Stuart™
Click to view available options
Tipo:
Concentratore di campione
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fast efficient sample concentration
- Suitable for all tube configurations
- Compatible with Stuart three block heaters only
- Optional PTFE coating is available for corrosive solutions
Specifica
Specifica
| Tipo | Concentratore di campione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SBH130D/3 e SBH200D/3 |