Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessory, Tube
This glass HI-200 Series Hybridization Incubator Tube features a low probe volume, even with large glass tubes. The rotation and design ensures volumes as low as 5 mL can be used and recovered.
211.00€ - 248.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12142080
|
Cole-Parmer™
39455-17 |
205 mm | Screw-on End Caps |
248.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12093765
|
Cole-Parmer™
39455-10 |
200 mm | Not Included |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tubes and other accessories can be accomodated at the same time for multiple uses.
- Unique slot-in tubes; with tube rotation speed of 0 to 20 rpm, controllable to suit your application.
- Radioactive safe; protective casing and non-drip tube design minimizes risk to user.
- Manufactured from thick, durable borosilicate glass.
- Easy pour - non-drip, safe, and convenient.
- Sealing ring - O-ring sealed end caps ensure no leakage.
- Escape thread on screw cap - easy opening with no vacuum problems.
Specifica
Borosilicate Glass | |
Hybridization Tube |